Learn More
Phosphorus(III) bromide, 99%
Codice prodotto. 11389327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11389327 100 g 100g
11399327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11389327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040191.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.686 g/mol
Phosphorus(III) bromide is used mainly for the conversion of alcohols to alkyl bromides and it is used in tests for skin corrosivity. It is used for alkene preparation and it act as a lewis base and a lewis acid. It is used as a catalyst for the alpha-bromination of carboxylic acids and used as intermediates in hell-volhard-zelinsky halogenation. Phosphorus tribromide is used in the manufacture of pharmaceuticals such as alprazolam, methohexital and fenoprofen. It is also used as a fire suppression agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-60-8
Formula molecolare Br3P
Molecular Weight (g/mol) 270.686
Numero MDL MFCD00011436
InChI Key IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
PubChem CID 24614
IUPAC Name tribromophosphane
SMILES P(Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 172.9°C
Materiale o nome chimico Phosphorus(III) Bromide
Punto di fusione -40°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% (Metals Basis)
Numero UN 1808
Beilstein 3903060
Informazioni di solubilità Micible in acetone,carbon disulfide,hydrogen sulfide,chloroform,diethyl ether and decomposes in water and alcohol.
Peso formulazione 270.7
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.697
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Colorless liquid
Densità 2.852 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus(III) bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus tribromide