C-X bond formation reagent
Specifications
Specifications
| Punti di ebollizione | 192.0°C |
| Materiale o nome chimico | Phosphorus oxybromide |
| Punto di fusione | 56.0°C |
| Colore | Brown-Gray to Colorless |
| Forma fisica | Crystals or Fused Mass |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (Argentometry) |
| Indice di Merck | 15,746 |
| Peso formulazione | 286.69 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phosphorus oxybromide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.