Learn More
Phosphorus oxybromide, 95%
Codice prodotto. 11914131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11914131 100 g Glass bottle 100g
10763614 10 g Glass bottle 10g
10035033 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11914131 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388451000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7789-59-5 | Br3OP | 286.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-59-5
Formula molecolare Br3OP
Molecular Weight (g/mol) 286.69
InChI Key UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
PubChem CID 24613
SMILES O=P(Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 192.0°C
Materiale o nome chimico Phosphorus oxybromide
Punto di fusione 56.0°C
Colore Brown-Gray to Colorless
Forma fisica Crystals or Fused Mass
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Indice di Merck 15,746
Peso formulazione 286.69
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus oxybromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.