Learn More
Phosphorus (P) Standard Solution, 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG
Produktkod. 30003116
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
30003116 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30003116 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTPN100
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
CAS 7723-14-0
Analyte or Component Names Phosphorus
Shipping Condition Room Temperature
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/P
Solution Type Single Solution
SMILES [P]
IUPAC Name Phosphorus
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Quantity 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 10000 μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.