Learn More
Phosphorus Pentasulfide, TRC
Codice prodotto. 30413728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413728 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413728 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3594902.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorus Pentasulfide
CAS 1314-80-3
Quantità 2.5 g
Formula molecolare P2S5
Sinonimo Phosphorus sulfide (P2S5), Diphosphorus Pentasulfide, Phosphoric Sulfide, Phosphorus pentasulfide (P4S10), Phosphorus Persulfide, Phosphorus Sulfide (P4S10), Tetraphosphorus Decasulfide, Thiophosphoric Anhydride
InChI Formula InChI=1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
SMILES S=P(=S)SP(=S)=S
IUPAC Name [bis(sulfanylidene)-λ^{5}-phosphanyl]sulfanyl-bis(sulfanylidene)-λ^{5}-phosphane
Molecular Weight (g/mol) 222.27
Peso formulazione 221.8079