Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphorus pentoxide |
| Punto di fusione | 340.0°C to 360.0°C |
| Nota nome | 98+% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Densità | 2.39 |
| Formula lineare | P2O5 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Phosphorus pentoxide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus pentoxide