Learn More
Phosphorus pentoxide, 98%, extra pure
Codice prodotto. 10124360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10124360 1 kg Glass bottle 1kg
10340994 250 g Glass bottle 250g
10217483 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
11994091 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10124360 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 200890010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-56-3
Formula molecolare O5P2
Molecular Weight (g/mol) 141.94
Numero MDL MFCD00011440
InChI Key DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Phosphoric anhydride
IUPAC Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorus pentoxide
Punto di fusione 340.0°C to 360.0°C
Colore White
Forma fisica Hygroscopic Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Indice di Merck 15,7467
Informazioni di solubilità Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Peso formulazione 141.94
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus pentoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.