Materiale adsorbente
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Phosphorus pentoxide |
| Punto di fusione | 340.0°C to 360.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Hygroscopic Crystalline Powder |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Formula lineare | P2O5 |
| Fieser | 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267 |
| Indice di Merck | 15,7467 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat. |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phosphorus pentoxide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.