Learn More
Phosphorus pentoxide, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10440681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10440681 100 g Glass bottle 100g
10450681 500 g Glass bottle 500g
10105743 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10440681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215751000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-56-3
Formula molecolare O5P2
Molecular Weight (g/mol) 141.94
Numero MDL MFCD00011440
InChI Key DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Phosphoric anhydride
IUPAC Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorus pentoxide
Punto di fusione 340.0°C to 360.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Very Deliquescing Powder
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Densità 2.39
Formula lineare P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Indice di Merck 15, 7467
Informazioni di solubilità Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Peso formulazione 141.94
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus pentoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus oxide