Learn More
Phosphorus Pentoxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10478220 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10478220 500 g 500g
11498742 100 g 100g
10468220 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10478220 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/2960/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1314-56-3
Formula molecolare O5P2
Molecular Weight (g/mol) 141.94
Numero MDL MFCD00011440
InChI Key DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifica
Punto di fusione 340°C
Colore White
pH 1
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 141.94g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1.3mbar 388
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus pentoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.