Learn More
Phosphorus Pentoxide, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphorus Pentoxide |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 141.94 |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Imballaggio | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Gravità specifica | 1L = 2.39kg |