Learn More
Phosphorus, red, 97%, pure, powder
Codice prodotto. 10369043 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10369043 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10369043 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 345970025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7723-14-0 | P | 30.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7723-14-0
Formula molecolare P
Molecular Weight (g/mol) 30.97
Numero MDL MFCD00133771
InChI Key OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name phosphorus
SMILES [P]
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorus, red
Punto di fusione 590.0°C
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare P
Fieser 01,861
Indice di Merck 15, 7459
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, insoluble in cs2, ether, nh3
Peso formulazione 30.96
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus, red
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.