Learn More
Phosphorus solution for ICP 10g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12916364 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12916364 250 mL Bottle 250mL
12906364 100 mL Bottle 100mL
12926364 500 mL Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12916364 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 240 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    147.20€ / 250mL
    Risparmia 53.80€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita P
Concentrazione 10±0.02 g/L
Tipo Mass Spectrometry Standard
Elemento P
Solvent or Matrix Water
Quantità 250 mL