Learn More
Phosphorus Standard: P @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Descrizione
Phosphorus Standard: P @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Metodi | ICP/XRF/RDE |
| Nomi componenti o analita | Phosphorus |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | P |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | P |
| InChI Formula | InChI=1S/P |
| SMILES | [P] |
| Vedi altri risultati |