Learn More
Phosphorus tribromide, 1.0M solution in dichloromethane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10108072 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10108072 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10705993 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10108072 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 382061000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.75€
    91.20€ / 100mL
    Risparmia 6.55€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7789-60-8 | Molecular Formula: Br3P | Molecular Weight: 270.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorus tribromide
Nota nome 1.0M Solution in Dichloromethane
CAS 7789-60-8, 75-09-2
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 1.488
Densità 1.4880g/mL
Formula molecolare Br3P
Formula lineare PBr2
Numero MDL MFCD00011436
Indice di Merck 15, 7469
Sinonimo phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
InChI Key IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES P(Br)(Br)Br
IUPAC Name tribromophosphane
Molecular Weight (g/mol) 270.69
PubChem CID 24614
Peso formulazione 270.69
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.9 to 1.1M
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus tribromide, 1M solution in dichloromethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.