Learn More
Phosphorus tribromide, 98%
Codice prodotto. 11303187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1000 g
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11303187 1000 g 1kg
11383177 25 g 25g
11393177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11303187 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13638.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7789-60-8 | Br{3}P
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 175°C
Punto di fusione -40°C
CAS 7789-60-8
Forma fisica Liquid
Quantità 1000 g
Formula molecolare Br{3}P
Sinonimo Phosphorus(III) bromide
Percent Purity 98%