Learn More
Phosphorus tribromide, 99%
Codice prodotto. 10092180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10092180 5 g Glass bottle 5g
10669253 100 g Glass bottle 100g
10677332 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10092180 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169470050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-60-8
Formula molecolare Br3P
Molecular Weight (g/mol) 270.69
Numero MDL MFCD00011436
InChI Key IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
PubChem CID 24614
IUPAC Name tribromophosphane
SMILES P(Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 175.0°C
Materiale o nome chimico Phosphorus tribromide
Punto di fusione -40.0°C
Colore Brown or Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Br) (Argentometry)
Formula lineare PBr3
Fieser 01,873; 02,330; 07,292
Indice di Merck 15, 7469
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acetone, alcohol, carbon disulfide,, hydrogen sulfide, methanol, ether, chloroform and, carbon tetrachloride
Peso formulazione 270.69
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.697
Gravità specifica 2.88
Densità 2.8800g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus tribromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.