Learn More
Phosphorus Tribromide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10488410 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10488410 100 mL Flacone in vetro rivestito in plastica 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10488410 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/3200/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 175°C
Punto di fusione -40°C
CAS 7789-60-8
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula molecolare Br3P
Numero MDL 11436
Sinonimo phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
InChI Key IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES P(Br)(Br)Br
IUPAC Name tribromophosphane
Molecular Weight (g/mol) 270.686
PubChem CID 24614
Peso formulazione 270.69g/mol
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 10mmHg 47.8
Densità Vapor Density: 9.3
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus tribromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.