Learn More
Phosphorus(V) oxybromide, 98% min
Descrizione
As a chemical intermediate.Phosphorus(V) oxybromide is used as a brominating agent in the synthesis of 2,4,6-tribromopyrimidine and bromoheterocyclic compounds. It is used in the phosphorus flame retardant and phosphorus activators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 189°C |
| Materiale o nome chimico | Phosphorus(V) tribromide oxide |
| Punto di fusione | 56°C |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Lump |
| Quantità | 5 g |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. |
| Densità | 2.822 |
| Informazioni di solubilità | Decomposes in water. Soluble in ether,carbon disulfide,benzene,chloroform and sulfuric acid. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Phosphorus(V) oxybromide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus oxybromide