Learn More
Phosphorus(V) Oxybromide, TRC
Codice prodotto. 30426860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426860 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426860 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3608805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Phosphorus(V) Oxybromide
CAS 7789-59-5
Quantità 5 g
Formula molecolare Br3OP
Sinonimo Phosphoryl Bromide, Phosphonyl Tribromide, Phosphorus Bromide Oxide (PBr3O), Phosphorus Oxybromide, Phosphorus Oxytribromide, Phosphoryl Tribromide, Tribromophosphorus Oxide
InChI Formula InChI=1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
SMILES BrP(=O)(Br)Br
Molecular Weight (g/mol) 286.69
Peso formulazione 283.7237