Learn More
Phosphorylethanolamine, TRC
Codice prodotto. 30012906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
10mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012906 5 g 5g
30007497 10 mg 10mg
17984905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012906 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3609005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1071-23-4
Formula molecolare C2 H8 N O4 P
Molecular Weight (g/mol) 141.06
Sinonimo 2-Aminoethanol 1-(dihydrogen phosphate), Ethanol, 2-amino-, dihydrogen phosphate (ester) (8CI,9CI), Ethanol, 2-amino-, phosphate (6CI), Phosphoric acid, 2-aminoethyl ester (6CI), 2-Aminoethanol O-phosphate, 2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphate, Ethanolamine O-phosphate, Mono(2-aminoethyl) phosphate, Monoaminoethyl phosphate, NSC 254167, O-Phosphoethanolamine, O-Phosphorylethanolamine, Phosphoethanolamine, Phosphonoethanolamine, Phosphorylethanolamine
IUPAC Name 2-aminoethyl dihydrogen phosphate
SMILES NCCOP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorylethanolamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
Peso formulazione 141.0191
Percent Purity >95%