Learn More
Phosphotungstic Acid, 44-hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10220041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10220041 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10220041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 417930250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Colore White to Yellow
CAS 12067-99-1
Metalli pesanti (come Pb) 50ppm max.
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Formula molecolare 24WO3·44H2O
Formula lineare 24WO3·44H2O
Forma fisica Crystalline Powder
Numero MDL MFCD00149916
Indice di Merck 15, 7476
Sinonimo PTA
Informazioni di solubilità Solubility in water: practical insoluble: 0.02% max.
Peso formulazione 6498.96
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.