Learn More
Phosphotungstic acid hydrate, 83.51%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11473612 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11473612 250 g
11463612 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473612 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215624383
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 12501-23-4
Formula molecolare H5O41PW12
Molecular Weight (g/mol) 2880.20
Numero MDL MFCD00011342
InChI Key AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
IUPAC Name 12-Tungstophosphate hydrate
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphotungstic acid hydrate
Quantità 250 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 2880.2
Percent Purity 83.51%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphotungstic Acid Hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphotungstic AcidHydrate