Specifications
| Materiale o nome chimico | Phosphotungstic acid hydrate |
| Nota nome | p.a. |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | 12WO3·xH2O |
| Quantità | 2.5 kg |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether and alcohol |
| IUPAC Name | 12-Tungstophosphate hydrate |
| Peso formulazione | 2880.17 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phosphotungstic acid hydrate
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.