Learn More
Phosphotungstic acid hydrate
Codice prodotto. 11349247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11349247 25 g 25g
11359247 100 g 100g
11369247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11349247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040116.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phosphotungstic acid is used as a catalyst for the hydrolysis of propene to prepare 2-propanol. It is also involved in heterogeneous catalysis reaction to prepare propene from 2-propanol and methanol from hydrocarbons. Its ethanolic solution is used in biology as well as to precipitate proteins. It is utilized to precipitate different types of dye such as basic dyes and triphenylmethane dyes. In histology, it is used for staining of cell specimens. It is used in the gravimetric analysis of potassium in analytical chemistry.
Solubility
Soluble in water, alcohol and ether.
Notes
Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12067-99-1
Numero MDL MFCD00041964
Sinonimo Tungstophosphoric acid
Specifica
Aspetto White to off-white powder
Materiale o nome chimico Phosphotungstic acid hydrate
Colore White
Densità 2.852g/cm3 at 20°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Formula molecolare P2O5·24WO3·xH2O
Forma fisica Powder
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and ether
Peso formulazione 5706.35 (Anhydrous)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphotungstic acid hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphotungstic acidhydrate