Learn More
Phosphotungstic Acid, n-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558064 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15558064 125 g Poly Bottle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15558064 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 289104
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphotungstic Acid
Nota nome n-Hydrate
CAS 12067-99-1
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 2.13kg
Quantità 125 g
Formula molecolare P2O5·24WO3·nH2O
Forma fisica Crystals
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent