Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico con nervature sul fondo
Codice prodotto. 10180811
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PVDF
Polipropilene/Polietilene
Polypropylene
Polypropylene, Polyethylene
Da utilizzare con:
11 to 13 mm dia. Hose
5 to 7 mm dia. Hose
7 to 9 mm dia. Hose
9 to 11 mm dia. Hose
Larghezza complessiva (sistema metrico):
36 mm
6 mm
4 mm
51 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Da utilizzare con Larghezza complessiva (sistema metrico) Dimensione della confezione
10180811 Polypropylene, Polyethylene 9 to 11 mm dia. Hose 36 mm Pezzo
10558871 PVDF 5 to 7 mm dia. Hose 36 mm Pezzo
10529451 Polipropilene/Polietilene 5 to 7 mm dia. Hose 4 mm Pezzo
10272231 PVDF 7 to 9 mm dia. Hose 36 mm Pezzo
10479472 Polipropilene/Polietilene 7 to 9 mm dia. Hose 6 mm Pezzo
10599392 PVDF 9 to 11 mm dia. Hose 51 mm Pezzo
10606295 PVDF 11 to 13 mm dia. Hose 51 mm Pezzo
10606105 Polypropylene 11 to 13 mm dia. Hose 51 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10180811 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 86050100
In stock
Consente di trasferire liquidi o gas per rilasciare o bloccare il flusso, o modificarne la direzione. Le valvole a due o tre vie Buerkle™ sono disponibili in PVDF o PP/PE per soddisfare una vasta gamma di esigenze.
  • PVDF: excellent chemical resistance, transparent, suitable for food
  • Operating temperature: PVDF +0 up to +40°C
  • PP/PE: for industrial use, red/white
  • Operating temperature: PP/PE +5 up to +40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) Flow Control
Da utilizzare con 9 to 11 mm dia. Hose
Include Mounting Plate
Temperatura operativa max (sistema metrico) °
Materiale Polypropylene, Polyethylene
Min. Operating Temperature (Metric) 5°C
Larghezza complessiva (sistema metrico) 36 mm
Tipo 2-way Valve
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm