Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico con nervature sul fondo
Codice prodotto. 10558871
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PVDF
Polipropilene/Polietilene
Polypropylene
Polypropylene, Polyethylene
Da utilizzare con:
11 to 13 mm dia. Hose
5 to 7 mm dia. Hose
7 to 9 mm dia. Hose
9 to 11 mm dia. Hose
Larghezza complessiva (sistema metrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Da utilizzare con Larghezza complessiva (sistema metrico) unitSize
10558871 PVDF 5 to 7 mm dia. Hose 4 mm Pezzo
10529451 Polipropilene/Polietilene 5 to 7 mm dia. Hose 4 mm Pezzo
10272231 PVDF 7 to 9 mm dia. Hose 6 mm Pezzo
10479472 Polipropilene/Polietilene 7 to 9 mm dia. Hose 6 mm Pezzo
10180811 Polypropylene, Polyethylene 9 to 11 mm dia. Hose 8 mm Pezzo
10599392 PVDF 9 to 11 mm dia. Hose 8 mm Pezzo
10606295 PVDF 11 to 13 mm dia. Hose 8 mm Pezzo
10606105 Polypropylene 11 to 13 mm dia. Hose 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10558871 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 86070060
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Consente di trasferire liquidi o gas per rilasciare o bloccare il flusso, o modificarne la direzione. Le valvole a due o tre vie Buerkle™ sono disponibili in PVDF o PP/PE per soddisfare una vasta gamma di esigenze.
  • For transfer of liquids or gases in order to release the flow, to block it or to change its direction
  • PVDF: excellent chemical resistance, transparent, suitable for food
  • PP/PE: for industrial use, red/white
  • Operating temperature: PVDF +0 up to +40 °C, PP/PE +5 up to +40 °C
  • Resistant to compression max. 1 bar
  • With mounting plate for easy installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con 5 to 7 mm dia. Hose
Include Mounting Plate
Temperatura operativa max (sistema metrico) °
Materiale PVDF
Min. Operating Temperature (Metric) °
Larghezza complessiva (sistema metrico) 4 mm
Tipo 2-way Valve