Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico con nervature sul fondo
Codice prodotto. 10606295
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PVDF
Polipropilene/Polietilene
Polypropylene
Polypropylene, Polyethylene
Da utilizzare con:
11 to 13 mm dia. Hose
5 to 7 mm dia. Hose
7 to 9 mm dia. Hose
9 to 11 mm dia. Hose
Larghezza complessiva (sistema metrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Da utilizzare con Larghezza complessiva (sistema metrico) unitSize
10606295 PVDF 11 to 13 mm dia. Hose 8 mm Pezzo
10558871 PVDF 5 to 7 mm dia. Hose 4 mm Pezzo
10529451 Polipropilene/Polietilene 5 to 7 mm dia. Hose 4 mm Pezzo
10272231 PVDF 7 to 9 mm dia. Hose 6 mm Pezzo
10479472 Polipropilene/Polietilene 7 to 9 mm dia. Hose 6 mm Pezzo
10180811 Polypropylene, Polyethylene 9 to 11 mm dia. Hose 8 mm Pezzo
10599392 PVDF 9 to 11 mm dia. Hose 8 mm Pezzo
10606105 Polypropylene 11 to 13 mm dia. Hose 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10606295 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 86070120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Consente di trasferire liquidi o gas per rilasciare o bloccare il flusso, o modificarne la direzione. Le valvole a due o tre vie Buerkle™ sono disponibili in PVDF o PP/PE per soddisfare una vasta gamma di esigenze.
  • For transfer of liquids or gases in order to release the flow, to block it or to change its direction
  • PVDF: excellent chemical resistance, transparent, suitable for food
  • PP/PE: for industrial use, red/white
  • Operating temperature: PVDF +0 up to +40 °C, PP/PE +5 up to +40 °C
  • Resistant to compression max. 1 bar
  • With mounting plate for easy installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità 2011/65/EC
Colore Transparent
Da utilizzare con 11 to 13 mm dia. Hose
Include Mounting Plate
Temperatura operativa max (sistema metrico) °
Materiale PVDF
Min. Operating Temperature (Metric) °
Larghezza complessiva (sistema metrico) 8 mm
Quantità 1/Pk.
Tipo 2-way Valve
Larghezza (sistema metrico) 8 mm