Learn More
Brady™ Photoluminescent Floor Marking Arrow
Codice prodotto. 11746875
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1 PK
Codice prodotto. 11746875
Marca: Brady™ 263387
Specifica
Alternate Part Number PHOTOLUM ARROW DISCS-HI
Materiale Rigid Photoluminescent Aluminum
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) 95 mm
Spessore 0.60 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Product Type Floor Marking Arrow (Photoluminescent)
Colore Green