Learn More
Brady™ BradyGlo™ Photoluminescent Polyester Glow-in-the-dark Warning Tape
Codice prodotto. 11791955 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11791955 25.4 mm 1 ROLL
11701965 50.8 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11791955 Fornitore Brady™ N. del fornitore 224071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.70€
    60.80€ / 1 rotoli
    Risparmia 9.90€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
BradyGlo™ B-324 Warning Tape exceeds ASTM E 2072-00 standard specifications and standards for 10+ hour glow requirements.
  • Exceeds ASTM E 2072-00 standard specifications as well as the following standards for 10+ hour glow requirements: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 and Lloyd's register Cert. 01/6007
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E–2072-00 / ASTM E–2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4), and PSPA Standard 002 Part 2
Descrizione Glow-in-the-dark warning tape
Tipo di adesivo Acrylic, Pressure-sensitive, Permanent
Rivestimento None
Colore Photoluminescent
Display Blank
Finitura Matte
Formato Roll
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology None
Product Type Photoluminescent Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For exit and directional signs, identification of fire alarms and extinguishers, low location egress pathway markings, and directional systems for escape or evacuations routes. Recommended Uses of Photoluminescent Safety Markings
Brillantezza 60° 121 Gardner Units
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Roll
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0079 in.
Spessore (sistema metrico) 0.201 mm
Dimensioni (L x P) 9.14 m x 25.40 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 9.14 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 1 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.63 in.
Altezza (sistema metrico) 16 mm
Alternate Part Number LUMINOUS TAPE W25MMXL9.1M