Learn More
Tocris Bioscience™ PHT 427
Codice prodotto. 18744988
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18744988 50 mg 50mg
18731558 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18744988 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 4598/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Dual Akt and PDK1 inhibitor; antitumor
PHT 427 is a dual Akt and PDK1 inhibitor; binds the pleckstrin homology (PH) domain of Akt and PDK1 (Ki values are 2.7 and 5.2 μM, respectively). Inhibits Akt phosphorylation and Akt downstream targets; also induces apoptosis in vitro. Displays synergistic antitumor effect when combined with chemotherapeutics in breast cancer mouse models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Purezza >98%
Quantità 50 mg
Product Type PHT 427
Peso molecolare 409.61
Inibitori PHT 427
For Research Use Only