Learn More
Phthalamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30138351
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138351 5 g 5g
30135513 10 g 10g
17981245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138351 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3842505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-97-1
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.15
Sinonimo Phthalamic acid (6CI,7CI,8CI), 2-(Aminocarbonyl)benzoic acid, 2-Carbamoylbenzoic acid, NSC 5344, Phthalamide acid, Phthalamidic acid, Phthalic acid monoamide, Phthalic monoamide, o-Carbamoylbenzoic acid, Phthalamic Acid, 2-(Aminocarbonyl)benzoic Acid, 2-Carbamoylbenzoic Acid, NSC 5344, Phthalamide Acid, Phthalamidic Acid, Phthalic Acid Monoamide, Phthalic Monoamide, o-Carbamoylbenzoic Acid
IUPAC Name 2-carbamoylbenzoic acid
SMILES NC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalamic Acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12)
Peso formulazione 165.0426