Learn More
Phthalamide, 97%
Codice prodotto. 11372596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372596 10 g 10g
11382596 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372596 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08600.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-96-0 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-96-0
Formula molecolare C8H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 164.164
Numero MDL MFCD00025478
InChI Key NAYYNDKKHOIIOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthalamide, 1,2-benzenedicarboxamide, phthaldiamide, phthalic acid diamide, o-carbamoylbenzamide, o-phthalic acid diamide, o-phthalamide, phthalic diamide, ccris 518, unii-7b96053wrs
PubChem CID 6956
ChEBI CHEBI:38799
IUPAC Name benzene-1,2-dicarboxamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalamide
Punto di fusione 223°C (decomposition)
Quantità 10 g
Beilstein 1868220
Indice di Merck 14,7369
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 97%