Learn More
1000ppm of Phthalate Standard in Isooctane, 1 mL Ampule, Six Component Phthalate Standard, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Bis(2-Ethylhexyl)phthalate | 117-81-7 | 1000μg/mL |
| Butylbenzyl phthalate | 85-68-7 | 1000μg/mL |
| Diisodecyl phthalate | 26761-40-0 | 1000μg/mL |
| Diisononyl phthalate | 28553-12-0 | 1000μg/mL |
| Di-n-butyl phthalate | 84-74-2 | 1000μg/mL |
| Di-n-octyl phthalate | 117-84-0 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phthalate Standard |
| Nota nome | Six components |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 117-81-7, 7440-48-4, 26761-40-0, 117-84-0, 540-84-1 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS max % | 0.1, 99.4, 0.1, 0.1 |
| Nomi componenti o analita | bis(2-Ethylhexyl)phthalate,Butylbenzyl phthalate,Diisodecyl phthalate |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Elemento | bis(2-Ethylhexyl)phthalate, Butylbenzyl Phthalate, Diisodecyl Phthalate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P331-NON provocare il vomito.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,2,4-trimethylpentane, dibutyl phthalate, BBP, bis(2-ethylhexyl) phthalate, di-n-octyl phthalate
Product intended for laboratory use only