Learn More
Phthalazine, 98%
Codice prodotto. 10061360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10061360 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10061360 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131050100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 253-52-1 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalazine
Nota nome 98%
CAS 253-52-1
Punto di fusione 88.0°C to 92.0°C
Colore Beige to Brown
Punti di ebollizione 315.0°C to 317.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H6N2
Numero MDL MFCD00006908
Quantità 10 g
Beilstein 23, 174
Indice di Merck 15, 7482
Sinonimo 2,3-benzodiazine, benzo d pyridazine, 2,3-diazanaphthalene, beta-phenodiazine, .beta.-phenodiazine, unii-91y28dm24n, ccris 6894, phthalazin, benzo-orthodiazine
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol,benzene,ethyl aceta,te; less soluble in ehter; insoluble in ligroine
InChI Key LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=NN=CC2=C1
IUPAC Name phthalazine
Molecular Weight (g/mol) 130.15
PubChem CID 9207
ChEBI CHEBI:36597
Peso formulazione 130.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder