Learn More
Phthalazine, TRC
Codice prodotto. 30423409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423409 1 g -
30418799 25 g 25g
30415232 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30423409 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3825001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 253-52-1
Formula molecolare C8 H6 N2
Molecular Weight (g/mol) 130.15
Sinonimo 2,3-Benzodiazine, 2,3-Diazanaphthalene, Benzo[d]pyridazine, NSC 62484, NSC 63241, β-Phenodiazine
IUPAC Name phthalazine
SMILES c1ccc2cnncc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalazine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-6-10-9-5-7(8)3-1/h1-6H
Peso formulazione 130.0531
Percent Purity >95%