Learn More
Phthalazone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phthalazone |
| CAS | 119-39-1 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C8 H6 N2 O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1(2H)-Phthalazinone, 1-Hydroxyphthalazine, 1-Oxophthalazine, 1-Phthalazinol, ICX 56225770, NSC 10432, NSC 52567, Phthalazin-1-one, Phthalazinone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11) |
| SMILES | O=C1NN=Cc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 2H-phthalazin-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.15 |
| Vedi altri risultati |