Learn More
Phthalazone, TRC
Codice prodotto. 30427923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427923 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427923 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP382600500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalazone
CAS 119-39-1
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 H6 N2 O
Quantità 500 mg
Sinonimo 1(2H)-Phthalazinone, 1-Hydroxyphthalazine, 1-Oxophthalazine, 1-Phthalazinol, ICX 56225770, NSC 10432, NSC 52567, Phthalazin-1-one, Phthalazinone
InChI Formula InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11)
SMILES O=C1NN=Cc2ccccc12
IUPAC Name 2H-phthalazin-1-one
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Peso formulazione 146.048
Percent Purity >95