Learn More
Phthalic acid, bis-n-octyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30312145
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312145 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312145 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC16175000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-octyl phthalate
CAS 117-84-0
Formula molecolare C24 H38 O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Phthalic acid, bis-n-octyl ester
InChI Formula InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
IUPAC Name dioctyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 390.56
Peso formulazione 390.277 g/mol