Learn More
Phthalic acid, bis-propyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30315811
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315811 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315811 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC16177000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic acid, bis-propyl ester
CAS 131-16-8
Formula molecolare C14 H18 O4
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
SMILES CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
IUPAC Name dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 250.29
Peso formulazione 250.1205 g/mol