Learn More
Phthalic Anhydride, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10636462 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10636462 1 kg 1kg
10626462 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10636462 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/3360/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 85-44-9
Formula molecolare C8H4O3
Molecular Weight (g/mol) 148.12
Numero MDL MFCD00005918
InChI Key LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
IUPAC Name 2-benzofuran-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Imballaggio Plastic powder jar
Pressione del vapore 0.01mbar at 20°C
Forma fisica Solid
Colore White
pH 2
Punto di fusione 129°C
Punti di ebollizione 284°C
Quantità 1 kg
Peso formulazione 148.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phthalic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: phthalic anhydride