Learn More
Phthalic anhydride, ACS, 99.0-100.2%
Codice prodotto. 11378918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
4 x 500 g
Dimensione della confezione:
2.50kg
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378918 2.5 kg 2.50kg
11368918 500 g 500g
11358918 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11378918 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041771.A4
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
Phthalic anhydride is used as an intermediate in chemical synthesis and plastics manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-44-9
Formula molecolare C8H4O3
Molecular Weight (g/mol) 148.12
Numero MDL MFCD00005918
InChI Key LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
IUPAC Name 2-benzofuran-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic anhydride
Punto di fusione 131°C to 133°C
Densità 1.53 g/mL
Punti di ebollizione 295°C (sublimation)
Punto d'infiammabilità 152°C (305°F)
Odore Weak, characteristic
Quantità 2.5 kg
Numero UN UN2214
Beilstein 118515
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,7372
Informazioni di solubilità Soluble in water (6mg/ml at 20°C),alcohol,carbon disulf,ethanol (100mg/ml).
Peso formulazione 148.12
Percent Purity 99.0 to 100.2%
Grado ACS
Forma fisica Flaky Crystals