Learn More
Phthalic Anhydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phthalic anhydride |
| CAS | 85-44-9 |
| Formula molecolare | C8 H4 O3 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic anhydride (8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Phthalandione, 2-Benzofuran-1,3-dione, ADP 1200, Araldite HT 901, ESEN, HT 901, NSC 10431, OP 392, Phthalandione, Phthalanhydride, Phthalic acid anhydride, Retarder AK, Retarder B-C, Retarder ESEN, Retarder PD, Rikacid PA, Sconoc 5, Sconoc 7, TGL 6525, Vulkalent B/C |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H |
| SMILES | O=C1OC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 2-benzofuran-1,3-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.12 |
| Peso formulazione | 148.016 |