Learn More
Phthalic Hydrazide, TRC
Codice prodotto. 30428380
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428380 10 g -
30427709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30428380 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP38451010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1445-69-8
Formula molecolare C8 H6 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Sinonimo 2,3-Dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, cyclic hydrazide, 1,4-Dihydroxyphthalazine, 1,4-Phthalazinediol, 4-Hydroxyphthalazin-1(2H)-one, Hydrazine, 1,2-(1,2-phenylenedicarbonyl)-, N,N'-Phthaloylhydrazine, NSC 201511, NSC 651, Phthalazine-1,4(2H,3H)-dione, Phthalhydrazide, Phthalic acid cyclic hydrazide, Phthalocyclohydrazide
IUPAC Name 2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
SMILES O=C1NNC(=O)c2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic Hydrazide
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
Peso formulazione 162.0429