Learn More
Phthalide-3-acetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11322316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322316 25 g 25g
11312316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322316 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05984.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4743-58-2 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4743-58-2
Formula molecolare C10H8O4
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Numero MDL MFCD00051729
InChI Key FJWKEFBYCZSVNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthalide-3-acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-yl-acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxohydroisobenzofuranyl acetic acid, acmc-20ajvy, 1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranacetic acid
PubChem CID 589730
IUPAC Name 2-(3-oxo-1H-2-benzofuran-1-yl)acetic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OC2=O)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalide-3-acetic acid
Punto di fusione 148°C to 153°C
Quantità 25 g
Beilstein 156005
Peso formulazione 192.17
Percent Purity ≥98%