Learn More
Phthalide, 98+%
Codice prodotto. 11492917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492917 500 g 500g
11482917 100 g 100g
11402927 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15516.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-41-2
Formula molecolare C8H6O2
Molecular Weight (g/mol) 134.134
Numero MDL MFCD00005906
InChI Key WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
PubChem CID 6885
ChEBI CHEBI:38085
IUPAC Name 3H-2-benzofuran-1-one
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalide
Punto di fusione 72°C to 75°C
Densità 1.1
Punti di ebollizione 289°C to 291°C
Punto d'infiammabilità 152°C (305°F)
Quantità 500 g
Beilstein 114632
Peso formulazione 134.13
Percent Purity ≥98%