Learn More
Phthalide, 99%
Codice prodotto. 10795431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10795431 100 g Plastic bottle 100g
10785431 5 g Glass Bottle 5g
10163230 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10795431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131091000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-41-2
Numero MDL MFCD00005906
InChI Key WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
PubChem CID 6885
ChEBI CHEBI:38085
IUPAC Name 3H-2-benzofuran-1-one
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalide
Nota nome 99%
Punto di fusione 70°C to 73°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 290°C
Punto d'infiammabilità 152°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C8H6O2
Quantità 100 g
Beilstein 17,31
Fieser 05,537; 08,402
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Peso formulazione 134.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phthalide