Learn More
Phthalide, TRC
Codice prodotto. 30424636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424636 25 g -
30423410 50 g 50g
30420715 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30424636 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP38452525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-41-2
Formula molecolare C8 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Sinonimo 1(3H)-Isobenzofuranone (9CI, ACI), Phthalide (6CI, 8CI), 1,3-Dihydro-2-benzofuran-1-one, 1-Phthalanone, 2-Benzofuran-1(3H)-one, 2-Hydroxymethylbenzoic acid γ-lactone, 3H-Isobenzofuran-1-one, NSC 1469, Phthalolactone
IUPAC Name 3H-2-benzofuran-1-one
SMILES O=C1OCc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico Isobenzofuranone
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
Peso formulazione 134.0368