Learn More
Phthalimide, 99%
Codice prodotto. 15700809 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15700809 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10437910 100 g Plastic bottle 100g
10657292 500 g Plastic bottle 500g
10001390 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15700809 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131100025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 85-41-6 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-41-6
Formula molecolare C8H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Numero MDL MFCD00005881
InChI Key XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
PubChem CID 6809
ChEBI CHEBI:38817
IUPAC Name isoindole-1,3-dione
SMILES O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalimide
Punto di fusione >233.5°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 366.0°C
Punto d'infiammabilità 165°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Beilstein 21, 458
Fieser 07,330
Indice di Merck 15, 7485
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.4-0.6g/L (20°C). Other solubilities: 5 g/100g boiling alcohol, freely soluble in aqueous alkali hydroxides, soluble in boiling acetic acid, acetone, hot ether, and dimethyl sulfoxide, almost insoluble in benzene, petroleum ether
Punto di sublimazione 0366.0°C
Peso formulazione 147.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Flakes